Drukuj
Izocyjanian 2-chloroetylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Isocyanic acid 2-Chloroethyl ester
A17289.14 A17289.06 A17289.22
A17289.14EA 766 PLN
A17289.14 A17289.06 A17289.22
Izocyjanian 2-chloroetylu ≥97%
Izocyjanian 2-chloroetylu
Purity: 97% CAS No.: 1943-83-5 Molecular Formula: ClCH2CH2NCO Formula Weight: 105.52 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 56°(132°F) Refractive Index: 1.4470 Odour: Pungent Boiling Point: 135° Beilstein Reference: 1071429 UN No.: 3080 MDL No.: MFCD00002043
Formuła: C₃H₄ClNO
Temp. Wrzenia: 135 °C
Gęstość: 1,237
Temp. Zapłonu: 56 °C (132 °F)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002043
Numer CAS: 1943-83-5
Numer WE (dawny EINECS): 217-734-4
Jednostka: 3080
ADR: 6.1,II