Drukuj
Izocyjanian 2-chloroetylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
221190010 221190050 221190250
ACRO221190010EA 153 PLN
ACRO221190010 ACRO221190050 ACRO221190250
Izocyjanian 2-chloroetylu 98%
Formuła: C₃H₄ClNO
Temp. Wrzenia: 135 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,237 g/cm³
Temp. Zapłonu: 56 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002043
Numer CAS: 1943-83-5
Numer WE (dawny EINECS): 217-734-4
Jednostka: 3080
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %