Drukuj
Chlorojodometan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
242861-25G 242861-5G
SIAL242861-25GEA 398 PLN
SIAL242861-25G SIAL242861-5G
Chlorojodometan, Sigma-Aldrich®
Chlorojodometan
Formuła: CH₂ClI
Temp. Wrzenia: 108 °C (1013 hPa)
Gęstość: 2,416 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001078
Numer CAS: 593-71-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-804-8
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III