Drukuj
3-Chloro-1-jodopropan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 1-Chloro-3-iodopropane
M-Clarity™ quality level = MQ100
234478-100G 234478-25G
SIAL234478-100GEA 807 PLN
SIAL234478-100G SIAL234478-25G
3-Chloro-1-jodopropan, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-1-jodopropan
Formuła: C₃H₆ClI
Temp. Wrzenia: 171 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,904 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001096
Numer CAS: 6940-76-7
Numer WE (dawny EINECS): 230-088-8