Chlorodifluorooctan metylu 98%, pręty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A18623.09
A18623.30
A18623.09EA
281
PLN
A18623.09
A18623.30
Chlorodifluorooctan metylu 98%, pręty
Chlorodifluorooctan metylu
Purity: 98%
CAS No.: 1514-87-0
Molecular Formula: ClCF2CO2CH3
Formula Weight: 144.50
Flash Point: 19°(66°F)
Refractive Index: 1.3500
Boiling Point: 79-81°
Beilstein Reference: 1756072
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00000775
Formuła:
C₃H₃ClF₂O₂ Temp. Wrzenia: 79…81 °C Gęstość: 1,371 Temp. Zapłonu: 19 °C (66 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000775 Numer CAS: 1514-87-0 Numer WE (dawny EINECS): 216-154-9 Jednostka: 2924 ADR: 3,II |