Ethyl chlorodifluoroacetate 98%, rods
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Ethyl 2-chloro-2,2-difluoroacetate, Chlorodifluoroacetic ethyl ester
A14232.14
A14232.22
A14232.14EA
516
PLN
A14232.14
A14232.22
Ethyl chlorodifluoroacetate 98%, rods
Ethyl chlorodifluoroacetate
Purity: 98%
CAS No.: 383-62-0
Molecular Formula: ClF2CCO2CH2CH3
Formula Weight: 158.53
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.3580
Boiling Point: 96-97°
Beilstein Reference: 1761413
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00013662
Formuła:
C₄H₅ClF₂O₂ Temp. Wrzenia: 96…97 °C Gęstość: 1,252 Temp. Zapłonu: 18 °C (64 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013662 Numer CAS: 383-62-0 Numer WE (dawny EINECS): 206-850-0 Jednostka: 2924 ADR: 3,II |