Drukuj
Kwas trichlorooctowy (lodowaty), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: TCA
M-Clarity™ quality level = MQ200
T6399-1KG T6399-250G T6399-500G T6399-5G T6399-100G
SIALT6399-1KGEA 1210 PLN
SIALT6399-1KG SIALT6399-250G SIALT6399-500G SIALT6399-5G SIALT6399-100G
Kwas trichlorooctowy (lodowaty), Sigma-Aldrich®
Kwas trichlorooctowy (lodowaty)
Formuła: Cl₃CCOOH
MW: 163.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 196
Temp. topnienia: 54…56 °C
Gęstość: 1.63 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004177
Numer CAS: 76-03-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-927-2
Klasyfikacja Merck : 13,09700
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM