Kwas chlorooctowy ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
20245.238EA
308
PLN
20245.238
Kwas chlorooctowy ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Kwas chlorooctowy
Formuła:
ClCH₂COOH MW: 94,5 g/mol Temp. Wrzenia: 188 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 56…57 °C Gęstość: 1,4043 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 126 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002683 Numer CAS: 79-11-8 Numer WE (dawny EINECS): 201-178-4 Jednostka: 1751 ADR: 6.1 (8),II Klasyfikacja Merck : 13,02129 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 99.5 % |
Melting point | 61 - 63 °C |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.05 % |
Water | Max. 0.5 % |
Cl (Chloride) | Max. 20 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 100 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |