Kwas chlorooctowy 99% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Monochloroacetic acid
41724.22
41724.36
41724.57
41724.22EA
334
PLN
41724.22
41724.36
41724.57
Kwas chlorooctowy 99% ACS
Kwas chlorooctowy
Purity: 99%
CAS No.: 79-11-8
Molecular Formula: C2H3ClO2
Formula Weight: 94.50
Flash Point: 126°(258°F)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.404
Appearance: White
Odour: Pungent
pH:
Formuła:
ClCH₂COOH MW: 94.5 g/mol Temp. Wrzenia: 189 °C Temp. topnienia: 60…63 °C Gęstość: 1.404 Temp. Zapłonu: 126 °C (258 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002683 Numer CAS: 79-11-8 Numer WE (dawny EINECS): 201-178-4 Jednostka: 1751 ADR: 6.1 II Klasyfikacja Merck : 14,2112 |