Drukuj
Kwas chlorooctowy 99%, soluble
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Monochloroacetic acid
108510010 108510025 108510040 108512500
ACRO108510010EA 288 PLN
ACRO108510010 ACRO108510025 ACRO108510040 ACRO108512500
Kwas chlorooctowy 99%, soluble
Kwas chlorooctowy
Formuła: ClCH₂COOH
MW: 94.5 g/mol
Temp. Wrzenia: 188
Temp. topnienia: 61…63 °C
Gęstość: 1.58 g/cm³
Temp. Zapłonu: 126
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002683
Numer CAS: 79-11-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-178-4
Jednostka: 1751
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,02129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2516e0c26c6c26f4f6f3656bc5b4256e7cf08207&vid=9c9b7ad094469d9089eb2f0ce88275d1423c2b46&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 63 °C
Water ≤0.3 %
Titration with NaOH ≥98.5 %