Drukuj
4'-Chloroacetanilid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 4-Chloroacetanilide, Paracetamol impurity J, N-(4-Chlorophenyl)acetamide
M-Clarity™ quality level = MQ100
158631-25G 158631-5G
SIAL158631-25GEA 512 PLN
SIAL158631-25G SIAL158631-5G
4'-Chloroacetanilid, Sigma-Aldrich®
4'-Chloroacetanilid
Formuła: C₈H₈ClNO
Temp. Wrzenia: 333 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 179…180 °C
Gęstość: 1,385 g/cm³ (22 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000612
Numer CAS: 539-03-7
Numer WE (dawny EINECS): 208-707-8
Klasyfikacja Merck : 13,02128