Drukuj
4'-Chloroacetanilid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 4-Chloroacetanilide, Paracetamol impurity J, N-(4-Chlorophenyl)acetamide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41480.0050 8.41480.0250
8.41480.0050EA 443 PLN
8.41480.0050 8.41480.0250
4'-Chloroacetanilid for synthesis, Sigma-Aldrich®
4'-Chloroacetanilid
Formuła: C₈H₈ClNO
Temp. Wrzenia: 333 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 179…180 °C
Gęstość: 1,385 g/cm³ (22 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000612
Numer CAS: 539-03-7
Numer WE (dawny EINECS): 208-707-8
Klasyfikacja Merck : 13,02128
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.95 g/l (65 °C) (experimental)
Melting Point 179 - 180 °C
Molar Mass 169.61 g/mol
Boiling Point 333 °C (1013 hPa)
Density 1.385 g/cm3 (22 °C)