4'-Chloroacetanilid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Chloroacetanilide, Paracetamol impurity J, N-(4-Chlorophenyl)acetamide
A11214.14
A11214.22
A11214.14EA
560
PLN
A11214.14
A11214.22
4'-Chloroacetanilid ≥98%
4'-Chloroacetanilid
Purity: 98+%
CAS No.: 539-03-7
Molecular Formula: C8H8ClNO
Formula Weight: 169.61
Melting Point: 178-180°
Boiling Point: 333°
Merck Reference: 14,2111
MDL No.: MFCD00000612
Formuła:
C₈H₈ClNO MW: 169.61 g/mol Temp. Wrzenia: 333 °C Temp. topnienia: 178…180 °C Gęstość: 1.385 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000612 Numer CAS: 539-03-7 Numer WE (dawny EINECS): 208-707-8 Klasyfikacja Merck : 13,02128 |