2'-Chloroacetanilide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
N-(2-Chlorophenyl)acetamide
A14711.14
A14711.22
A14711.36
A14711.14EA
236
PLN
A14711.14
A14711.22
A14711.36
2'-Chloroacetanilide ≥98%
2'-Chloroacetanilide
Purity: 98+%
CAS No.: 533-17-5
Molecular Formula: C8H8ClNO
Formula Weight: 169.61
Melting Point: 86-88°
Beilstein Reference: 2086967
Merck Reference: 14,2111
MDL No.: MFCD00045169
Formuła:
C₈H₈ClNO MW: 169.61 g/mol Temp. Wrzenia: 325 Temp. topnienia: 86…88 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00045169 Numer CAS: 533-17-5 Numer WE (dawny EINECS): 208-555-2 Klasyfikacja Merck : 13,02128 |