Drukuj
2,2-Dichloroacetamid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18672.0100 8.18672.0500
8.18672.0100EA 160 PLN
8.18672.0100 8.18672.0500
2,2-Dichloroacetamid for synthesis, Sigma-Aldrich®
2,2-Dichloroacetamid
Formuła: C₂H₃Cl₂NO
MW: 127.96 g/mol
Temp. Wrzenia: 233
Temp. topnienia: 98
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008015
Numer CAS: 683-72-7
Numer WE (dawny EINECS): 211-674-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 71 g/l (20 °C)
Melting Point 96 - 99 °C
Molar Mass 127.95 g/mol
Boiling Point 233 - 234 °C