2,2-Dichloroacetamid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L00315.09
L00315.18
L00315.09EA
306
PLN
L00315.09
L00315.18
2,2-Dichloroacetamid ≥98%
2,2-Dichloroacetamid
Purity: 98+%
CAS No.: 683-72-7
Molecular Formula: C2H3Cl2NO
Formula Weight: 127.96
Melting Point: 96-101°
Boiling Point: 233-234°
MDL No.: MFCD00008015
Formuła:
C₂H₃Cl₂NO MW: 127.96 g/mol Temp. Wrzenia: 233…234 °C Temp. topnienia: 96…101 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008015 Numer CAS: 683-72-7 Numer WE (dawny EINECS): 211-674-2 |