Drukuj
Chloroacetamid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Chloroacetamide
C0267-1KG C0267-100G C0267-500G
SIALC0267-1KGEA 484 PLN
SIALC0267-1KG SIALC0267-100G SIALC0267-500G
Chloroacetamid, Sigma-Aldrich®
Chloroacetamid
Formuła: C₂H₄ClNO
MW: 93.51 g/mol
Temp. Wrzenia: 256
Temp. topnienia: 115…117 °C
Gęstość: 1.6 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 170
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008027
Numer CAS: 79-07-2
Numer WE (dawny EINECS): 201-174-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,02127