Chloroacetamid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A15238.30
A15238.0B
A15238.0I
A15238.30EA
277
PLN
A15238.30
A15238.0B
A15238.0I
Chloroacetamid ≥98%
Chloroacetamid
Purity: 98+%
CAS No.: 79-07-2
Molecular Formula: ClCH2CONH2
Formula Weight: 93.51
Flash Point: 170°(338°F)
Odour: Weak
Boiling Point: 220° dec.
Beilstein Reference: 878191
Merck Reference: 14,2110
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00008027
Formuła:
C₂H₄ClNO Temp. Wrzenia: 220 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: 116…119 °C Gęstość: 1,6 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 170 °C (338 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008027 Numer CAS: 79-07-2 Numer WE (dawny EINECS): 201-174-2 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,2110 |