Drukuj
Chloroacetamid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Chloroacetamide
148410010 148410050 148415000
ACRO148410010EA 475 PLN
ACRO148410010 ACRO148410050 ACRO148415000
Chloroacetamid 98%
Chloroacetamid
Formuła: C₂H₄ClNO
MW: 93.51 g/mol
Temp. Wrzenia: 256
Temp. topnienia: 116…120 °C
Gęstość: 0.84 g/cm³
Temp. Zapłonu: 170
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008027
Numer CAS: 79-07-2
Numer WE (dawny EINECS): 201-174-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,02127
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
Water ≤0.2 %
GC ≥97.5 %
Ammonium chloride (NH4Cl) ≤0.5 %