Chlorek 3-chloropropionylu 97
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B25698.22
B25698.36
B25698.22EA
364
PLN
B25698.22
B25698.36
Chlorek 3-chloropropionylu 97
Chlorek 3-chloropropionylu
Purity: 97%
CAS No.: 625-36-5
Molecular Formula: C3H4Cl2O
Formula Weight: 126.97
Flash Point: 59°(138°F)
Refractive Index: 1.4570
Melting Point: -32°
Boiling Point: 143-145°
Beilstein Reference: 635814
UN No.: 3389
MDL No.: MFCD00000747
Formuła:
C₃H₄Cl₂O MW: 126.97 g/mol Temp. Wrzenia: 143…145 °C Temp. topnienia: –32 °C Gęstość: 1.325 Temp. Zapłonu: 59 °C (138 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000747 Numer CAS: 625-36-5 Numer WE (dawny EINECS): 210-890-4 Jednostka: 3389 ADR: 6.1 I |