Chlorek 3-chloropropionylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
109991000
109995000
ACRO109991000EA
302
PLN
ACRO109991000
ACRO109995000
Chlorek 3-chloropropionylu 98%
Chlorek 3-chloropropionylu
Formuła:
C₃H₄Cl₂O Temp. Wrzenia: 143…145 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: –32 °C Gęstość: 1,33 g/cm³ Temp. Zapłonu: 49 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000747 Numer CAS: 625-36-5 Numer WE (dawny EINECS): 210-890-4 Jednostka: 3489 ADR: 6.1,I |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless to dark brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4550 to 1.4590 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Stabilizer | About 0.05% 3,5-di-tert-Butylcatechol |