Drukuj
5-Chloro-2-pentanon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 5-Chloropentan-2-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
C62603-100G C62603-25G
SIALC62603-100GEA 603 PLN
SIALC62603-100G SIALC62603-25G
5-Chloro-2-pentanon, Sigma-Aldrich®
5-Chloro-2-pentanon
Formuła: C₅H₉ClO
MW: 120.58 g/mol
Temp. Wrzenia: 71
Temp. topnienia: –48 °C
Gęstość: 1.057 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001008
Numer CAS: 5891-21-4
Numer WE (dawny EINECS): 227-565-8
Jednostka: 1224
ADR: 3 III