Drukuj
1,3-Dichloroaceton, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
168548-10G 168548-50G
SIAL168548-10GEA 122 PLN
SIAL168548-10G SIAL168548-50G
1,3-Dichloroaceton, Sigma-Aldrich®
1,3-Dichloroaceton
Formuła: ClH₂CC(O)CH₂Cl
MW: 126.97 g/mol
Temp. Wrzenia: 173
Temp. topnienia: 39…42 °C
Gęstość: 1.432 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 95
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000937
Numer CAS: 534-07-6
Numer WE (dawny EINECS): 208-585-6
Jednostka: 2649
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,03077