Drukuj
2-Chlorobutan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
C28898-100ML C28898-250ML
SIALC28898-100MLEA 126 PLN
SIALC28898-100ML SIALC28898-250ML
2-Chlorobutan, Sigma-Aldrich®
2-Chlorobutan
Formuła: C₄H₉Cl
MW: 92.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 68
Temp. topnienia: –132 °C
Gęstość: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –10 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000871
Numer CAS: 78-86-4
Numer WE (dawny EINECS): 201-151-7
Jednostka: 1127
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,01560