Drukuj
1-Chloropropan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
C68555-100ML C68555-500ML
SIALC68555-100MLEA 302 PLN
SIALC68555-100ML SIALC68555-500ML
1-Chloropropan, Sigma-Aldrich®
1-Chloropropan
Formuła: C₃H₇Cl
MW: 78.54 g/mol
Temp. Wrzenia: 46
Temp. topnienia: –122.8 °C
Gęstość: 1.3914 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –31 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000995
Numer CAS: 540-54-5
Numer WE (dawny EINECS): 208-749-7
Jednostka: 1278
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 12,08032