Drukuj
1-Chlorooktan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
125156-100ML 125156-500ML
SIAL125156-100MLEA 118 PLN
SIAL125156-100ML SIAL125156-500ML
1-Chlorooktan, Sigma-Aldrich®
1-Chlorooktan
Formuła: C₈H₁₇Cl
Temp. Wrzenia: 182 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –58 °C
Gęstość: 0,8719 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001022
Numer CAS: 111-85-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-915-5
Jednostka: 3082
ADR: 9,III