Drukuj
1-Chlorodekan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
C32909-100G C32909-500G
SIALC32909-100GEA 236 PLN
SIALC32909-100G SIALC32909-500G
1-Chlorodekan, Sigma-Aldrich®
1-Chlorodekan
Formuła: C₁₀H₂₁Cl
Temp. Wrzenia: 223 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –34 °C
Gęstość: 0,868 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000956
Numer CAS: 1002-69-3
Numer WE (dawny EINECS): 213-691-0