Drukuj
1,3-Dichloropropan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
D72204-100G D72204-25G
SIALD72204-100GEA 1620 PLN
SIALD72204-100G SIALD72204-25G
1,3-Dichloropropan, Sigma-Aldrich®
1,3-Dichloropropan
Formuła: ClH₂CCH₂CH₂Cl
Temp. Wrzenia: 120,4 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,1717 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000999
Numer CAS: 142-28-9
Numer WE (dawny EINECS): 205-531-3
Jednostka: 1993
ADR: 3,II