Drukuj
Propanal, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
W292303-1KG-K W292303-20KG-K W292303-4KG-K
SIALW292303-1KG-KEA 435 PLN
SIALW292303-1KG-K SIALW292303-20KG-K SIALW292303-4KG-K
Propanal, Sigma-Aldrich®
Propionaldehyde
Formuła: C₃H₆O
Temp. Wrzenia: 48 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –81 °C
Gęstość: 0,811 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –40 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007020
Numer CAS: 123-38-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-623-0
Jednostka: 1275
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,07915