Drukuj
Kaprylaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Octanal, Octylaldehyde, Octaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ300
W279706-1KG-K W279706-20KG-K W279706-4KG-K
SIALW279706-1KG-KEA 273 PLN
SIALW279706-1KG-K SIALW279706-20KG-K SIALW279706-4KG-K
Kaprylaldehyd, Sigma-Aldrich®
Kaprylaldehyd
Formuła: C₈H₁₆O
Temp. Wrzenia: ∼171 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: ∼12 °C
Gęstość: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 56 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007029
Numer CAS: 124-13-0
Numer WE (dawny EINECS): 204-683-8
Jednostka: 1191
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,01772