Kaprylaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Octanal, Octylaldehyde, Octaldehyde
A10901.30
A10901.0B
A10901.18
A10901.30EA
390
PLN
A10901.30
A10901.0B
A10901.18
Kaprylaldehyd ≥98%
Kaprylaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 124-13-0
Molecular Formula: C8H16O
Formula Weight: 128.22
Flash Point: 56°(133°F)
Refractive Index: 1.4195
Melting Point: 12-15°
Boiling Point: 169-171°
Merck Reference: 14,1766
UN No.: 1191
MDL No.: MFCD00007029
Formuła:
C₈H₁₆O Temp. Wrzenia: 169…171 °C Temp. topnienia: 12…15 °C Gęstość: 0,821 Temp. Zapłonu: 56 °C (133 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007029 Numer CAS: 124-13-0 Numer WE (dawny EINECS): 204-683-8 Jednostka: 1191 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,1766 |