Drukuj
Acetaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Aldehyd octowy, Etanal
M-Clarity™ quality level = MQ300
W200336-1.9KG- W200336-400G-K
SIALW200336-1.9KG-EA 3070 PLN
SIALW200336-1.9KG- SIALW200336-400G-K
Acetaldehyd, Sigma-Aldrich®
Acetaldehyd
Formuła: CH₃CHO
Temp. Wrzenia: 20,1 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –123 °C
Gęstość: 0,78 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –27 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006991
Numer CAS: 75-07-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-836-8
Jednostka: 1089
ADR: 3,I
Klasyfikacja Merck : 12,00037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de03379d171eda3c733a039cd16293e8ee4a02e2&vid=573943501bd6753f30bb12e41521b99361988998&prid=web&clid=SAPDAM