Drukuj
Aldehyd laurynowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W261505-1KG-K W261505-20KG-K W261505-4KG-K
SIALW261505-1KG-KEA 457 PLN
SIALW261505-1KG-K SIALW261505-20KG-K SIALW261505-4KG-K
Aldehyd laurynowy, Sigma-Aldrich®
Aldehyd laurynowy
Formuła: C₁₂H₂₄O
Temp. Wrzenia: 242 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 44 °C
Gęstość: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007017
Numer CAS: 112-54-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-983-6
Jednostka: 3082
ADR: 9,III