Drukuj
Aldehyd laurynowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D222003-100G D222003-2G
SIALD222003-100GEA 243 PLN
SIALD222003-100G SIALD222003-2G
Aldehyd laurynowy, Sigma-Aldrich®
Aldehyd laurynowy
Formuła: C₁₂H₂₄O
Temp. Wrzenia: 242 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 44 °C
Gęstość: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007017
Numer CAS: 112-54-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-983-6
Jednostka: 3082
ADR: 9,III