Drukuj
Kaprinaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Decylaldehyde, Decanal, Decyl aldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ300
W236217-100G-K W236217-1KG-K W236217-25G-K
SIALW236217-100G-KEA 502 PLN
SIALW236217-100G-K SIALW236217-1KG-K SIALW236217-25G-K
Kaprinaldehyd, Sigma-Aldrich®
Kaprinaldehyd
Formuła: C₁₀H₂₀O
Temp. Wrzenia: 207 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 7 °C
Gęstość: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007031
Numer CAS: 112-31-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-957-4