Drukuj
Aldehyd maslowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Butanal
M-Clarity™ quality level = MQ300
W221910-100G-K W221910-1KG-K W221910-25G-K
SIALW221910-100G-KEA 624 PLN
SIALW221910-100G-K SIALW221910-1KG-K SIALW221910-25G-K
Aldehyd maslowy, Sigma-Aldrich®
Aldehyd maslowy
Formuła: C₄H₈O
MW: 72.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 76
Temp. topnienia: –99 °C
Gęstość: 0.803 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007023
Numer CAS: 123-72-8
Numer WE (dawny EINECS): 204-646-6
Jednostka: 1129
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,01591