Drukuj
Aldehyd maslowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
418102-100ML 418102-800ML
SIAL418102-100MLEA 281 PLN
SIAL418102-100ML SIAL418102-800ML
Aldehyd maslowy, Sigma-Aldrich®
Aldehyd maslowy
Formuła: C₄H₈O
Temp. Wrzenia: 76 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –99 °C
Gęstość: 0,803 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007023
Numer CAS: 123-72-8
Numer WE (dawny EINECS): 204-646-6
Jednostka: 1129
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,01591