Drukuj
Tlenek propylenu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
110205-1L 110205-2.5L 110205-500ML
SIAL110205-1LEA 364 PLN
SIAL110205-1L SIAL110205-2.5L SIAL110205-500ML
Tlenek propylenu, Sigma-Aldrich®
Tlenek propylenu
Formuła: C₃H₆O
Temp. Wrzenia: 34,3 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –112 °C
Gęstość: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –37 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005126
Numer CAS: 75-56-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-879-2
Jednostka: 1280
ADR: 3,I
Klasyfikacja Merck : 12,08041
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=443494ff0620e18a4c5de7f3f4cd87d6e5eec44c&vid=33bc95a664261fbc904256d1b87a1972dde5dcd1&prid=web&clid=SAPDAM