1,2-Epoksyoktan ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,2-Epoxyoctane, Hexyloxirane
B21463.14
B21463.22
B21463.14EA
525
PLN
B21463.14
B21463.22
1,2-Epoksyoktan ≥97%
1,2-Epoksyoktan
Purity: 97%
CAS No.: 2984-50-1
Molecular Formula: C8H16O
Formula Weight: 128.22
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 37°(98°F)
Refractive Index: 1.4200
Boiling Point: 167°
Beilstein Reference: 79912
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005157
Formuła:
C₈H₁₆O Temp. Wrzenia: 167 °C Gęstość: 0,838 Temp. Zapłonu: 37 °C (98 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00005157 Numer CAS: 2984-50-1 Numer WE (dawny EINECS): 221-047-5 Jednostka: 1993 ADR: 3,III |