1,2-Epoksyheksan 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Butyloxirane
L07609.14
L07609.22
L07609.14EA
368
PLN
L07609.14
L07609.22
1,2-Epoksyheksan 96%
1,2-Epoksyheksan
Purity: 96%
CAS No.: 1436-34-6
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 15°(59°F)
Refractive Index: 1.4060
Boiling Point: 118-120°
Beilstein Reference: 102568
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005154
Formuła:
C₆H₁₂O Temp. Wrzenia: 118…120 °C Gęstość: 0,832 Temp. Zapłonu: 15 °C (59 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005154 Numer CAS: 1436-34-6 Numer WE (dawny EINECS): 215-864-6 Jednostka: 1993 ADR: 3,II |