Drukuj
1,2-Epoksyheksan 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Butyloxirane
335550250 335551000
ACRO335550250EA 240 PLN
ACRO335550250 ACRO335551000
1,2-Epoksyheksan 97%
1,2-Epoksyheksan
Formuła: C₆H₁₂O
Temp. Wrzenia: 118…120 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,83 g/cm³
Temp. Zapłonu: 15 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005154
Numer CAS: 1436-34-6
Numer WE (dawny EINECS): 215-864-6
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %