8-Bromo-1-oktanol ≥95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
8-Bromooctan-1-ol, 1-Bromo-8-hydroxyoctane
H27628.03
H27628.06
H27628.14
H27628.03EA
385
PLN
H27628.03
H27628.06
H27628.14
8-Bromo-1-oktanol ≥95%
8-Bromo-1-oktanol
Purity: 95%
CAS No.: 50816-19-8
Molecular Formula: C8H17BrO
Formula Weight: 209.13
Flash Point:
Formuła:
BrH₂C(CH₂)₆CH₂OH Temp. Wrzenia: 79…80 °C (0,07 mmHg) Gęstość: 1,220 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010388 Numer CAS: 50816-19-8 Numer WE (dawny EINECS): 256-785-7 |