6-Bromo-1-heksanol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
6-Bromohexan-1-ol, Hexamethylene bromohydrin, 1-Bromo-6-hydroxyhexane
B21803.14
B21803.03
B21803.06
B21803.14EA
3060
PLN
B21803.14
B21803.03
B21803.06
6-Bromo-1-heksanol ≥97%
6-Bromo-1-heksanol
Purity: 97%
CAS No.: 4286-55-9
Molecular Formula: Br(CH2)6OH
Formula Weight: 181.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
BrH₂C(CH₂)₄CH₂OH Temp. Wrzenia: 105…106 °C (5 mmHg) Gęstość: 1,384 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00002983 Numer CAS: 4286-55-9 |