Drukuj
6-Bromo-1-heksanol 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
270090025 270090100 270090500
ACRO270090025EA 390 PLN
ACRO270090025 ACRO270090100 ACRO270090500
6-Bromo-1-heksanol 95%
6-Bromo-1-heksanol
Formuła: BrH₂C(CH₂)₄CH₂OH
Temp. Wrzenia: 104…106 °C (5 mmHg)
Gęstość: 1,32 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002983
Numer CAS: 4286-55-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4810 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %