Drukuj
4-Bromo-1-butanol, Technical Grade
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-Bromo-4-hydroxybutane
OR4233-5G OR4233-25G
APOSOR4233-5GEA 348 PLN
APOSOR4233-5G APOSOR4233-25G
4-Bromo-1-butanol, Technical Grade
4-Bromo-1-butanol
Formuła: BrH₂C(CH₂)₂CH₂OH
MW: 153.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 63…65 °C (5 mm Hg)
Gęstość: 1.68 g/cm³
Temp. Zapłonu: 7 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00015387
Numer CAS: 33036-62-3
Numer WE (dawny EINECS): 251-355-5
Jednostka: 1987
ADR: 3 III