Drukuj
3-Bromo-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 3-Bromopropan-1-ol, 1-Bromo-3-hydroxypropane
MQ100
167169-100G 167169-25G 167169-5G
SIAL167169-100GEA 2020 PLN
SIAL167169-100G SIAL167169-25G SIAL167169-5G
3-Bromo-1-propanol, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-1-propanol
Formuła: BrH₂CCH₂CH₂OH
MW: 138.99 g/mol
Temp. Wrzenia: 145
Gęstość: 1.6 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 65
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002942
Numer CAS: 627-18-9
Numer WE (dawny EINECS): 210-986-6