Drukuj
3-Bromo-1-propanol 92%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Bromopropan-1-ol, 1-Bromo-3-hydroxypropane
403200250 403200050
ACRO403200250EA 591 PLN
ACRO403200250 ACRO403200050
3-Bromo-1-propanol 92%
3-Bromo-1-propanol
Formuła: BrH₂CCH₂CH₂OH
MW: 138.99 g/mol
Temp. Wrzenia: 62 °C (5 mmHg)
Gęstość: 1.6 g/cm³
Temp. Zapłonu: 65
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002942
Numer CAS: 627-18-9
Numer WE (dawny EINECS): 210-986-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4900 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %