3-Bromo-1-propanol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
349700050
349700250
349701000
ACRO349700050EA
205
PLN
ACRO349700050
ACRO349700250
ACRO349701000
3-Bromo-1-propanol 97%
3-Bromo-1-propanol
Formuła:
BrH₂CCH₂CH₂OH Temp. Wrzenia: 62 °C (5 mmHg) Gęstość: 1,6 g/cm³ Temp. Zapłonu: 65 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00002942 Numer CAS: 627-18-9 Numer WE (dawny EINECS): 210-986-6 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4860 to 1.4900 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |