Drukuj
2,2,2-Tribromoetanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Tribromoethyl alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ200
T48402-100G T48402-25G T48402-5G
SIALT48402-100GEA 1240 PLN
SIALT48402-100G SIALT48402-25G SIALT48402-5G
2,2,2-Tribromoetanol, Sigma-Aldrich®
2,2,2-Tribromoetanol
Formuła: Br₃CCH₂OH
MW: 282.76 g/mol
Temp. Wrzenia: 92…93 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: 81
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004671
Numer CAS: 75-80-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-903-1
Klasyfikacja Merck : 12,09743