Drukuj
2,2,2-Tribromoetanol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Tribromoethyl alcohol
421430100 421430500 421432500
ACRO421430100EA 247 PLN
ACRO421430100 ACRO421430500 ACRO421432500
2,2,2-Tribromoetanol 99%
2,2,2-Tribromoetanol
Formuła: Br₃CCH₂OH
MW: 282.76 g/mol
Temp. topnienia: 73…79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004671
Numer CAS: 75-80-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-903-1
Klasyfikacja Merck : 12,09743
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 82 °C
GC ≥98.5 %